Learn More
Hanna Instruments™ Tester per pH Hanna™ Checker™ e pezzi di ricambio
Codice prodotto. 10769741
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
pH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10769741
Marca: Hanna Instruments™ HI1270
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with virtually any electrode that shares same connector
  • pH range from 0.00 to 14.00
  • Provides high accuracy with 0.01 pH resolution at 0° to 50°C
  • Accuracy is ±0.2 pH
  • 1.5V
  • RH max 95%
  • With LCD and manual two point calibration
  • 3000 hours of battery life
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) pH