Learn More
Brady™ Hard Case for M210 and M210-LAB Label Printers
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Protect, transport and store your Brady™ M210 Label Printer, printer accessories and label cartridges in this M210 Hard Case.
- Includes printer case (printer sold separately)
- Foam interior holds an M210 or M210-LAB Label Printer, 2 label cartridges and accessories (or more cartridges)
- Durable design protects printer from impacts and dust
- Keeps printer, accessories and label cartridges organized and on hand
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP21 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 343 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 279 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 4 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 102 mm |
| Peso (sistema metrico) | 2.7 kg |
| Alternate Part Number | M210-HC |