Learn More
Brady™ Ultimate Security Padlock
Codice prodotto. 11726785
Click to view available options
Altezza maniglione (sistema metrico):
26.00 mm
50.00 mm
75.00 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11726785
Marca: Brady™ 805839
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The 7 pin disk cylinder gives ultimate protection against manipulation and key interchanges.
  • Shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel
Specifica
Product Type Ultimate Security Padlock
Alternate Part Number SEC PADLOCK 55 MM SHACKLE 75 MM 1 PC/PAC
Colore Black
Materiale Hardened Alloy Steel
Descrizione Ultimate Security Padlock
Diametro (sistema metrico) maniglione 11 mm
Dimensioni (L x P) 63.00 x 134.00 mm
Altezza (sistema metrico) 134 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 75.00 mm
Material (Shackle) Hardened Alloy Steel
N. di perni 7
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 63 mm