Learn More
RETSCH Hardened Steel Grinding Balls
Codice prodotto. 10054881 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
15 mm
30 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10054881
Marca: RETSCH 05.368.0059
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Grinding Balls
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Planetary Ball Mill PM 400
Materiale Hardened Steel