Learn More
RETSCH Hardened Steel Grinding Sets
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Set |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For RS200 |
| Materiale | Hardened Steel |