Learn More
Brady™ Etichette in poliestere trasparente multiuso per ambienti aggressivi per M6/M7
Le etichette in poliestere trasparente (B-430) sono studiate per applicazioni che utilizzano codici a barre, caratteri alfanumerici, simboli grafici e logo e richiedono qualità elevata come quella offerta dalla targa recante il nome della ditta costruttrice.
Marca: Brady™ 173297
Descrizione
- Le etichette trasparenti lucide sono stampabili a trasferimento termico e hanno un robusto adesivo acrilico permanente
- Resistenza eccellente alla maggior parte delle sostanze chimiche, oli e acqua
- UL Approved; CSA Accepted
- Temperatura di utilizzo da -56 a 137°C (da -70 a 100°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
| Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| Clear | |
| Continuous | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +100°C | |
| 0.076 mm | |
| 50 ft. | |
| 1in. | |
| M7C-1000-430 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
| None | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -94°F to +212°F | |
| 0.003 in. | |
| 50 ft. x 1 in. | |
| 15.24 m | |
| 25.4 mm |