Learn More
Brady™ Etichette in poliestere trasparente multiuso per ambienti aggressivi per M6/M7
Le etichette in poliestere trasparente (B-430) sono studiate per applicazioni che utilizzano codici a barre, caratteri alfanumerici, simboli grafici e logo e richiedono qualità elevata come quella offerta dalla targa recante il nome della ditta costruttrice.
56.33€ - 160.51€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Rivestimento None
Colore Clear
Lati stampabili Single-side Printable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
17898944
Vedere i documenti
Brady™
173233
50 ft. x 0.375 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
77.40€
71.85€ / pezzi 1
Risparmia 5.55€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
17839014
Vedere i documenti
Brady™
174332
50 ft. x 0.375 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
62.50€
57.96€ / pezzi 1
Risparmia 4.54€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17878934
Vedere i documenti
Brady™
173226
50 ft. x 0.5 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
60.70€
56.33€ / pezzi 1
Risparmia 4.37€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17898324
Vedere i documenti
Brady™
174362
50 ft. x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
70.80€
65.72€ / pezzi 1
Risparmia 5.08€
7% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17839054
Vedere i documenti
Brady™
173297
50 ft. x 1 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
109.00€
99.01€ / pezzi 1
Risparmia 9.99€
9% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17808364
Vedere i documenti
Brady™
174307
50 ft. x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
117.00€
106.92€ / pezzi 1
Risparmia 10.08€
8% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17829114
Vedere i documenti
Brady™
174317
50 ft. x 1.9 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
175.00€
160.51€ / pezzi 1
Risparmia 14.49€
8% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17859214
Vedere i documenti
Brady™
173266
50 ft. x 2 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
162.00€
148.60€ / pezzi 1
Risparmia 13.40€
8% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Le etichette trasparenti lucide sono stampabili a trasferimento termico e hanno un robusto adesivo acrilico permanente
  • Resistenza eccellente alla maggior parte delle sostanze chimiche, oli e acqua
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -56 a 137°C (da -70 a 100°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
Autoclavable
None
Single-side Printable
Etichette
No
Rectangle
-70°C to +100°C
0.076 mm
15.24 m
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Clear
Thermal Transfer
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
50 ft.
-94°F to +212°F
0.003 in.
50 ft.