Learn More
Brady™ Etichette in poliestere trasparente multiuso per ambienti aggressivi per M6/M7
Le etichette in poliestere trasparente (B-430) sono studiate per applicazioni che utilizzano codici a barre, caratteri alfanumerici, simboli grafici e logo e richiedono qualità elevata come quella offerta dalla targa recante il nome della ditta costruttrice.
Marca:  Brady™ 173233
Codice prodotto. 17898944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.40€
    71.85€ / pezzi 1
    Risparmia 5.55€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Le etichette trasparenti lucide sono stampabili a trasferimento termico e hanno un robusto adesivo acrilico permanente
  • Resistenza eccellente alla maggior parte delle sostanze chimiche, oli e acqua
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -56 a 137°C (da -70 a 100°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
Autoclavable
Permanent Acrylic
Clear
Continuous
Single-side Printable
Etichette
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
No
Rectangle
-70°C to +100°C
0.076 mm
50 ft.
0.375 in.
M7C-375-430
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
None
Gloss
Polyester
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
50 ft.
-94°F to +212°F
0.003 in.
50 ft. x 0.375 in.
15.24 m
9.53 mm