Learn More
Brady™ Etichette in poliestere trasparente multiuso per ambienti aggressivi
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.2 x 0.35 in.
0.25 x 1.5 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 0.5 in.
0.375 x 1 in.
0.375 x 1.5 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.6 x 0.375 in.
0.6 x 1.9 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1.9 in.
3 x 1 in.
3 x 1.9 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
12.7 mm
15.24 mm
19.05 mm
25.4 mm
76.2 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 750
Descrizione
- Le etichette trasparenti lucide sono stampabili a trasferimento termico e hanno un robusto adesivo acrilico permanente
- Resistenza eccellente alla maggior parte delle sostanze chimiche, oli e acqua
- UL Approved; CSA Accepted
- Temperatura di utilizzo da -56 a 137°C (da -70 a 100°F)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | Clear |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |