Learn More
Brady™ Etichette in poliestere trasparente multiuso per ambienti aggressivi
Codice prodotto. 17868244
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.2 x 0.35 in.
0.25 x 1.5 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 0.5 in.
0.375 x 1 in.
0.375 x 1.5 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.6 x 0.375 in.
0.6 x 1.9 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1.9 in.
3 x 1 in.
3 x 1.9 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
12.7 mm
15.24 mm
19.05 mm
25.4 mm
76.2 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 17868244
Marca: Brady™ 174198
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le etichette in poliestere trasparente (B-430) sono studiate per applicazioni che utilizzano codici a barre, caratteri alfanumerici, simboli grafici e logo e richiedono qualità elevata come quella offerta dalla targa recante il nome della ditta costruttrice.
  • Etichette lucide trasparenti, hanno un resistente adesivo acrilico permanente che le fa rimanere attaccate anche nelle applicazioni più difficili
  • Queste etichette hanno una resistenza eccellente alla maggior parte delle sostanze chimiche, oli e acqua
  • Temperatura di utilizzo da -56 a 137°C (da -70 a 100°F)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Clear
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-16-430