Learn More
Brady™ Etichette in poliestere trasparente multiuso per ambienti aggressivi
Codice prodotto. 17898444
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.2 x 0.35 in.
0.25 x 1.5 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 0.5 in.
0.375 x 1 in.
0.375 x 1.5 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.6 x 0.375 in.
0.6 x 1.9 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1.9 in.
3 x 1 in.
3 x 1.9 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
12.7 mm
15.24 mm
19.05 mm
25.4 mm
76.2 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 750
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17898444
Brand: Brady™ 174098
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Le etichette in poliestere trasparente (B-430) sono studiate per applicazioni che utilizzano codici a barre, caratteri alfanumerici, simboli grafici e logo e richiedono qualità elevata come quella offerta dalla targa recante il nome della ditta costruttrice.
  • Etichette lucide trasparenti, hanno un resistente adesivo acrilico permanente che le fa rimanere attaccate anche nelle applicazioni più difficili
  • Queste etichette hanno una resistenza eccellente alla maggior parte delle sostanze chimiche, oli e acqua
  • Temperatura di utilizzo da -56 a 137°C (da -70 a 100°F)
Specifikationer
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Clear
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 100 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 3 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 76.2 mm
Alternate Part Number M6-22-430
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.