Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso per ambienti aggressivi
Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l’identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.
Marca: Brady™ 174193
Descrizione
- Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l'identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.
- La finitura bianca lucida con acrilico permanente è stampabile a trasferimento termico
- UL Approved; CSA Accepted
- Soddisfa i requisiti dei materiali halogen free secondo la norma DIN VDE 0472 parte 815
- Temperatura di utilizzo da -70 a 110°C (da -94 a 230°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| White | |
| Die-cut | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +110°C | |
| 0.076 mm | |
| 0.275 in. | |
| 25.4 mm | |
| M6-15-423 |
| Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
| None | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
| 750 Labels | |
| -94°F to +230°F | |
| 0.003 in. | |
| 0.275 x 1 in. | |
| 1in. | |
| 6.99 mm |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.