Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso per ambienti aggressivi
Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l’identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.
26.56€ - 482.55€
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
|---|---|
| Certificazione/Conformità | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Altezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
|
17838774
|
Brady™
174190 |
0.187 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 4.75 mm | Rectangle |
84.55€ 78.40€ / pezzi 750 Risparmia 6.15€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17858474
|
Brady™
174189 |
0.25 x 0.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Square |
46.10€ 42.77€ / pezzi 750 Risparmia 3.33€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17818264
|
Brady™
174173 |
0.25 x 0.75 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
74.85€ 69.47€ / pezzi 750 Risparmia 5.38€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17888124
|
Brady™
174186 |
0.25 x 0.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
79.70€ 73.94€ / pezzi 750 Risparmia 5.76€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 20-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17898824
|
Brady™
174244 |
0.25 x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
31.05€ 28.70€ / pezzi 100 Risparmia 2.35€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17838264
|
Brady™
174246 |
0.25 x 1.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
91.50€ 84.93€ / pezzi 750 Risparmia 6.57€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17888274
|
Brady™
174250 |
0.25 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.35 mm | Rectangle |
106.00€ 96.57€ / pezzi 750 Risparmia 9.43€ 8% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17818414
|
Brady™
174334 |
0.2 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 5.08 mm | Rectangle |
65.25€ 60.49€ / pezzi 750 Risparmia 4.76€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17858264
|
Brady™
174372 |
0.2 x 0.65 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 5.08 mm | Rectangle |
72.45€ 67.23€ / pezzi 750 Risparmia 5.22€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17868744
|
Brady™
173434 |
0.25 x 0.75 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
69.30€ 64.28€ / pezzi 750 Risparmia 5.02€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17839064
|
Brady™
173423 |
0.25 x 0.25 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Square |
42.75€ 39.60€ / pezzi 750 Risparmia 3.15€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17869174
|
Brady™
173371 |
0.25 x 2 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
28.70€ 26.56€ / pezzi 100 Risparmia 2.14€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17869144
|
Brady™
174590 |
0.25 x 1.25 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
84.75€ 78.62€ / pezzi 750 Risparmia 6.13€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17859224
|
Brady™
173366 |
0.25 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rectangle |
96.30€ 89.41€ / pezzi 750 Risparmia 6.89€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17828294
|
Brady™
173318 |
0.2 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 5.08 mm | Rectangle |
60.40€ 56.03€ / pezzi 750 Risparmia 4.37€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17808134
|
Brady™
173317 |
0.275 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 6.99 mm | Rectangle |
63.55€ 58.95€ / pezzi 750 Risparmia 4.60€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17828184
|
Brady™
173304 |
0.2 x 0.65 in. | M710, BMP71 | 5.08 mm | Rectangle |
67.05€ 62.22€ / pezzi 750 Risparmia 4.83€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17858304
|
Brady™
174337 |
0.275 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.99 mm | Rectangle |
68.65€ 63.69€ / pezzi 750 Risparmia 4.96€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17878404
|
Brady™
174287 |
0.375 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm | Square |
48.30€ 44.86€ / pezzi 500 Risparmia 3.44€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17888774
|
Brady™
173333 |
0.375 x 0.375 in. | M710, BMP71 | 9.53 mm | Square |
44.75€ 41.48€ / pezzi 500 Risparmia 3.27€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17848454
|
Brady™
174197 |
0.375 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 9.53 mm | Rectangle |
71.75€ 66.51€ / pezzi 500 Risparmia 5.24€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17868804
|
Brady™
174431 |
0.375 x 1 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 9.53 mm | Rectangle |
451.00€ 418.27€ / pezzi 5000 Risparmia 32.73€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 20-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17848464
|
Brady™
174249 |
0.125 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 3.18 mm | Rectangle |
93.70€ 86.95€ / pezzi 750 Risparmia 6.75€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 20-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17808194
|
Brady™
174326 |
0.4 x 0.4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 10.16 mm | Square |
50.45€ 46.82€ / pezzi 500 Risparmia 3.63€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17818324
|
Brady™
174104 |
0.6 x 1.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 15.24 mm | Rectangle |
65.25€ 60.51€ / pezzi 250 Risparmia 4.74€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17898344
|
Brady™
173321 |
0.4 x 0.4 in. | M710, BMP71 | 10.16 mm | Square |
46.80€ 43.36€ / pezzi 500 Risparmia 3.44€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17878414
|
Brady™
173313 |
0.5 x 0.5 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm | Square |
58.10€ 53.90€ / pezzi 500 Risparmia 4.20€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17899054
|
Brady™
173363 |
0.5 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm | Rectangle |
74.05€ 68.73€ / pezzi 500 Risparmia 5.32€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17888244
|
Brady™
174345 |
0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm | Square |
62.75€ 58.20€ / pezzi 500 Risparmia 4.55€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17808144
|
Brady™
174256 |
0.5 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm | Rectangle |
80.05€ 74.18€ / pezzi 500 Risparmia 5.87€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17848164
|
Brady™
174207 |
0.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm | Rectangle |
71.75€ 66.51€ / pezzi 500 Risparmia 5.24€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17888204
|
Brady™
174493 |
0.5 x 0.5 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 12.7 mm | Square |
424.00€ 392.06€ / pezzi 5000 Risparmia 31.94€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 18-11-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17848114
|
Brady™
174468 |
0.5 x 1.5 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 12.7 mm | Rectangle |
522.00€ 482.55€ / pezzi 5000 Risparmia 39.45€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 20-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17848764
|
Brady™
173445 |
0.5 x 1 in. | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 12.7 mm | Rectangle |
466.00€ 430.84€ / pezzi 5000 Risparmia 35.16€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17818154
|
Brady™
174193 |
0.275 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 6.99 mm | Rectangle |
87.05€ 80.76€ / pezzi 750 Risparmia 6.29€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17808414
|
Brady™
174099 |
0.75 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 19.05 mm | Rectangle |
64.15€ 59.47€ / pezzi 250 Risparmia 4.68€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17809144
|
Brady™
173367 |
0.125 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 3.18 mm | Rectangle |
86.75€ 80.49€ / pezzi 750 Risparmia 6.26€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17814758
|
Brady™
173346 |
1 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
47.00€
1 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
|
Deve Accedi o registrarsi per acquistare questo articolo. Articolo soggetto a restrizioni |
|||||||||
|
17879094
|
Brady™
173374 |
1 x 3 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
41.15€ 38.12€ / pezzi 100 Risparmia 3.03€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17879044
|
Brady™
173373 |
1 x 4 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
49.20€ 45.62€ / pezzi 100 Risparmia 3.58€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 20-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17801429
|
Brady™
174274 |
1 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
50.80€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
|
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17878114
|
Brady™
174282 |
1.5 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 38.1 mm | Square |
81.60€ 75.73€ / pezzi 250 Risparmia 5.87€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17849044
|
Brady™
173369 |
1.25 x 2.75 in. | M710, BMP71 | 31.75 mm | Rectangle |
53.50€ 49.59€ / pezzi 100 Risparmia 3.91€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17819144
|
Brady™
174453 |
1 x 1 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 25.4 mm | Square |
330.00€ 304.96€ / pezzi 2500 Risparmia 25.04€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17879124
|
Brady™
173448 |
1 x 2 in. | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | 25.4 mm | Rectangle |
265.00€ 244.04€ / pezzi 1000 Risparmia 20.96€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17891409
|
Brady™
174220 |
1 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Square |
45.05€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17888334
|
Brady™
174240 |
1 x 3 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
44.45€ 41.19€ / pezzi 100 Risparmia 3.26€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17828444
|
Brady™
174242 |
1 x 4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm | Rectangle |
53.15€ 49.28€ / pezzi 100 Risparmia 3.87€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 20-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17838434
|
Brady™
174292 |
1.9 x 3 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 48.26 mm | Rectangle |
57.80€ 53.57€ / pezzi 100 Risparmia 4.23€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17818284
|
Brady™
174299 |
1.9 x 4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 48.26 mm | Rectangle |
72.05€ 66.80€ / pezzi 100 Risparmia 5.25€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17878894
|
Brady™
173338 |
1.5 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Square |
75.50€ 70.08€ / pezzi 250 Risparmia 5.42€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17848894
|
Brady™
173329 |
1.9 x 3 in. | M710, BMP71 | 48.26 mm | Rectangle |
53.50€ 49.59€ / pezzi 100 Risparmia 3.91€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17808954
|
Brady™
173326 |
1.9 x 4 in. | M710, BMP71 | 48.26 mm | Rectangle |
66.70€ 61.86€ / pezzi 100 Risparmia 4.84€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17898174
|
Brady™
174228 |
2 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 50.8 mm | Rectangle |
40.65€ 37.68€ / pezzi 100 Risparmia 2.97€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17849024
|
Brady™
173384 |
2 x 1 in. | M710, BMP71 | 50.8 mm | Rectangle |
37.60€ 34.86€ / pezzi 100 Risparmia 2.74€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
|
17858384
|
Brady™
174247 |
2.75 x 1.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 69.85 mm | Rectangle |
57.80€ 53.57€ / pezzi 100 Risparmia 4.23€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|
Descrizione
- La finitura bianca lucida con acrilico permanente è stampabile a trasferimento termico
- UL Approved; CSA Accepted
- Soddisfa i requisiti dei materiali halogen free secondo la norma DIN VDE 0472 parte 815
- Temperatura di utilizzo da -70 a 110°C (da -94 a 230°F)
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| White | |
| Die-cut | |
| Thermal Transfer | |
| Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| -94°F to +230°F | |
| 0.003 in. |
| Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
| None | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Non-sterile | |
| No | |
| -70°C to +110°C | |
| 0.076 mm |