Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso per ambienti aggressivi
Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l’identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.
Marca:  Brady™ 174190
Codice prodotto. 17838774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.55€
    78.40€ / pezzi 750
    Risparmia 6.15€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 29-09-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l'identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.
  • La finitura bianca lucida con acrilico permanente è stampabile a trasferimento termico
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Soddisfa i requisiti dei materiali halogen free secondo la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura di utilizzo da -70 a 110°C (da -94 a 230°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Die-cut
Single-side Printable
Etichette
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectangle
-70°C to +110°C
0.076 mm
0.187 in.
25.4 mm
M6-14-423
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
None
Gloss
Polyester
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
750 Labels
-94°F to +230°F
0.003 in.
0.187 x 1 in.
1in.
4.75 mm