Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso per ambienti aggressivi
Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l’identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.
Marca: Brady™ 173384
33.11 EUR valido fino al 2026-10-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28008" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l'identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.
- La finitura bianca lucida con acrilico permanente è stampabile a trasferimento termico
- UL Approved; CSA Accepted
- Soddisfa i requisiti dei materiali halogen free secondo la norma DIN VDE 0472 parte 815
- Temperatura di utilizzo da -70 a 110°C (da -94 a 230°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| White | |
| Die-cut | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +110°C | |
| 0.076 mm | |
| 2 in. | |
| 25.4 mm | |
| M7-20-423 |
| Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
| None | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M710, BMP71 | |
| 100 Labels | |
| -94°F to +230°F | |
| 0.003 in. | |
| 2 x 1 in. | |
| 1in. | |
| 50.8 mm |