Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso per ambienti aggressivi per M710 e BMP71
Codice prodotto. 17888864
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.7 x 25.4 mm
25.4 x 25.4 mm
4.75 x 25.4 mm
6.35 x 22.86 mm
6.99 x 25.4 mm
9.53 x 25.4 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 17888864
Marca: Brady™ 173400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Etichette in poliestere multiuso per ambienti aggressivi per M710 e BMP71
  • Il poliestere permanente (B-423) è ideale per l'identificazione di componenti e schede elettroniche, etichette con codici a barre, targhe di identificazione e pannelli solari.
  • La finitura bianca lucida con acrilico permanente è stampabile a trasferimento termico
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Soddisfa i requisiti dei materiali halogen free secondo la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura di utilizzo da -70 a 110 °C (da -94 a 230 °F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M7-R6000
Specifica
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Etichette per riga 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Quantità 250 Labels
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 25.4 x 25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 25.4 mm
Alternate Part Number M7-19-423