Learn More
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
30 L
32 L
41 L
45 L
205 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Galvanised rack frames
- Sturdy construction due to reinforcement cross bars
- Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
- Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
- Flat-pack delivery with assembly instructions
- Galvanised grids as storage levels and 1 bottom collecting sump made of galvanised steel.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 6.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 25 L |
| Materiale | Acciaio |
| Tipo | Drum Rack |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 51.65 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1312.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 51.65 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 1312.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 78.74 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2000.00 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering