Learn More
asecos™ Hazardous Substances Extendable Rack
Codice prodotto. 17876526 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
40 L
Peso (sistema metrico):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17876526
Marca: asecos™ 27856
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Hazardous Substances Rack provides storage of aggressive chemicals.
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars.
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable.
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed).
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • Polyethylene sumps with high resistance against aggressive chemicals (such as acids and alkalis).
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 10.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 40 L
Materiale Acciaio
Tipo Drum Rack
Lunghezza (sistema imperiale) 51.65 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1312.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 51.65 in.
Larghezza (sistema metrico) 1312.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 78.74 in.
Altezza (sistema metrico) 2000.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 25.08 in.
Profondità (sistema metrico) 637.00 mm
Peso (sistema imperiale) 125.66 lb.
Peso (sistema metrico) 57 kg