Learn More
asecos™ Hazardous Substances Rack
Codice prodotto. 17826486 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
205 L
225 L
Peso (sistema metrico):
102 kg
199 kg
217 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17826486
Marca: asecos™ 27870
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Hazardous Substances Rack provides storage of flammable liquids and water pollutants.
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Rack system can be extended individually
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • Rack with galvanised shelf as storage levels
  • Collecting sump
  • 100 mm ground clearance for transport with pallet truck
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 54.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 205 L
Materiale Acciaio
Tipo Drum Rack
Lunghezza (sistema imperiale) 48.66 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1236.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 48.66 in.
Larghezza (sistema metrico) 1236.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 82.68 in.
Altezza (sistema metrico) 2100.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 32.13 in.
Profondità (sistema metrico) 816.00 mm
Peso (sistema imperiale) 224.87 lb.
Peso (sistema metrico) 102 kg