Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
Codice prodotto. 12913585
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13.62 L
34.068 L
79.49 L
Da utilizzare con (applicazione):
Acids, Bases, Unknowns
Acids, Bases, Unknowns Fluid Absorption
Oils, Coolants, Solvents, Water
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12913585
Marca: New Pig™ KIT320
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Feature PIG absorbents proven for rapid response
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives, such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Temporary disposal bags help make cleanup easier
  • Bright yellow bag and large, color-coded label make the kit easy to locate
  • Strap for easy carrying and hanging
  • Compact and easy to store
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 9 gal.
Capacità (sistema metrico) 34.068 L
Materiale Vinyl-laminated Nylon, Polypropylene
Tipo Spill Response Bag
Da utilizzare con (applicazione) Acids, Bases, Unknowns
Include 4 external dia. 3 in., 46 in. L PIG&trade, HazMat Chemical Absorbent Sock, 28 L x W: 20 x 15 in. PIG&trade, HazMat Mat Pad, 5 W x H: 18 x 30 in. Polyethylene Disposal Bags, 1 Instructions
Peso (sistema imperiale) 11.9 lb.
Peso (sistema metrico) 5.4 kg
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.