Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
Codice prodotto. p-8010871
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13.62 L
34.068 L
79.49 L
Da utilizzare con (applicazione):
Acids, Bases, Unknowns
Acids, Bases, Unknowns Fluid Absorption
Oils, Coolants, Solvents, Water
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12903595
Marca: New Pig™ 64CRSC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • Features absorbents proven for rapid response
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives,such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Prepacked container provides easy access to contents
  • Temporary disposal bags with ties help make cleanup easier
  • Tamperproof seals help prevent pilfering of spill response supplies
Specifica
Capacità (sistema metrico) 13.62 L
Materiale Polyethylene, Polypropylene
Tipo Spill Kit
Da utilizzare con (applicazione) Acids, Bases, Unknowns Fluid Absorption
Include 1 External dia. 3 in., 46 in. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock, 1 External dia. 3 in., 10 ft. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock , 4 L x W: 20 x 15 in. PIG™ HazMat Mat Pad, 6 L x W: 6 x 2 in. Tamperproof Seal Label, 2 W x H: 18 x 30 in. Polyethylene Disposal Bags
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.