Learn More
IKA™ HB Digital Heathing Bath
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tensione:
200/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 4 L bath volume
- Max. media temperature: 180°C
- Ergonomic handles
- Key button to lock heating bath temperature
- Clear, black-and-white display
- Safety operating modes A, B, C
- Permanent set-point/ actual temperature display
- USB interface
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | Turning Knob |
| Capacità (sistema metrico) | 4 L |
| Gamma di temperatura | Room temperature to 180°C |
| Display | LCD |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo di spina | EU-Style |
| Dimensioni (P x L x A) | 325 x 330 x 190 mm |
| Altezza (sistema metrico) interno | 130 mm |
| Diametro (sistema metrico) | Outer: 257 mm; Inner: 225 mm |
| Tensione | 200/240 V |
| Vedi altri risultati |