Learn More
Horst™ Nastro riscaldante HB
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.0 m
1.5 m
2.0 m
Wattage:
250 w
350 w
500 w
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.0 m |
| Tensione | 230 V |
| Modello | HB |
| Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) | 0.5 m |
| Wattage | 250 w |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Product Type | Nastro riscaldante |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per raggi di avvolgimento molto ridotti |