Learn More
IKA™ HBR 4 Control Heating Bath
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15573587 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15573587
Marca: IKA™ 0020003549
Cylindrical heating bath with an integrated magnetic stirrer to circulate tempering fluid.
  • Cylindrical bath shape
  • Heating elements integrated into the bath base
  • Heat transfer media can be low-viscous oil (50 mPas) or water (H2O)
  • Heat output: 1000 W
  • Two carry handles
  • Infinitely variable safety temperature limiter according to DIN 12877
  • Double-jacketed mantle protects against burns
  • Digital display for target, actual and safety temperatures, and speed
  • Integrated magnetic stirrer drive to circulate the tempering fluid, allowing for better heat distribution in the bath
  • With EU plug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di unità di controllo Stepless Heat Control
Capacità (sistema metrico) 4 L
Display LCD
Capacità di riscaldamento 1000 w Heat Output, RT to 210°C
Include RS 232 interface, external temperature sensor
Tipo di spina EU Plug
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Altezza (sistema metrico) interno 160 mm
Diametro (sistema metrico) 250 mm
Peso (sistema metrico) 1.4 kg
Electrical Requirements 230/115/100 V 50/60 Hz 1020 W
Tensione 230/115/100 V
Wattage 1020 w
Frequenza 50/60 Hz