Learn More
Horst™ Nastro riscaldante liscio modello HBS
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.5 Lm
1 Lm
1.5 Lm
10 Lm
2 m.l.
2.5 Lm
3 Lm
4 Lm
5 Lm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Nominal voltage: 230 V∼
- Connection cable: 0.5 m
- Thickness: 5.5 mm
- Min. bending radius: 10 mm
- Protective braid: Nickel
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 4 Lm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4 m |
| Tensione | 230 V |
| Requisiti elettrici | ∼230V Voltage |
| Modello | HBS |
| Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) | 0.5 m |
| Wattage | 900w |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Product Type | Smooth Heating Tape |
| Temperatura (sistema metrico) | 400°C |