Learn More
Horst™ Nastro riscaldante liscio modello HBS
Codice prodotto. p-8005781
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.5 Lm
1 Lm
1.5 Lm
10 Lm
2 m.l.
2.5 Lm
3 Lm
4 Lm
5 Lm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10608472
Marca: Horst™ 20301
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This versatile heating tape meets high requirements regarding heating power and operating temperature in a dry environment.
  • Nominal voltage: 230 V∼
  • Connection cable: 0.5 m
  • Thickness: 5.5 mm
  • Breadth: 30 mm
  • Min. bending radius: 10 mm
  • Protective braid: Nickel
Specifica
Dimensioni (L x P) 0.5 Lm
Dimensioni (L x P x A) 0.5 Lm
Requisiti elettrici ∼230V Voltage
Modello HBS
Product Type Smooth Heating Tape