missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBS1L Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 68146-1-IG-20UL

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 30237790

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    129.00€ / 20µL
    Risparmia 16.00€
    11% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

The HBS1L antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HBS1L. This antibody recognizes human antigen. The HBS1L antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifica

Specifica

HBS1L
Monoclonal
1000 μg/mL
DKFZp686L13262; EF-1a; ERFS; HBS1; HSPC276
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human
75 kDa
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
1A10C4
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
RUO
10767
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG1
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato