Learn More
Horst™ HBST Model Heating Tape
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
10 m
17 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7 m
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Specifications
Specifications
| Dimensioni (L x P) | 1 m |
| Dimensioni (L x P x A) | 1 m |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1 m |
| Requisiti elettrici | Tensione ∼230 V |
| Modello | HBST |
| Product Type | Nastro riscaldante |