Learn More
Horst™ HBST Model Heating Tape
Codice prodotto. 10590392
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
10 m
17 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7 m
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 10590392
Brand: Horst™ 20703
Only null left
Specifications
Dimensioni (L x P) 3 m
Dimensioni (L x P x A) 3 m
Lunghezza (sistema metrico) 3 m
Requisiti elettrici Tensione ∼230 V
Modello HBST
Product Type Nastro riscaldante