Learn More
Horst™ HBST Model Heating Tape
Codice prodotto. p-8005782
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
10 m
17 m
2 m
3 m
4 m
5 m
7 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10501742
Marca: Horst™ 20706
Solo null disponibili
Specifica
Dimensioni (L x P) 10 m
Dimensioni (L x P x A) 10 m
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Requisiti elettrici Tensione ∼230 V
Modello HBST
Product Type Nastro riscaldante