missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ hchA (Escherichia coli) Recombinant Protein

Codice prodotto. 16101730
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16101730

Marca: Abnova™ P4997.100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used for SDS-PAGE

Sequence: MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMTVQTSKNPQVDIAEDNAFFPSEYSLSQYTSPVSDLDGVDYPKPYRGKHKILVIAADERYLPTDNGKLFSTGNHPIETLLPLYHLHAAGFEFEVATISGLMTKFEYWAMPHKDEKVMPFFEQHKSLFRNPKKLADVVASLNADSEYAAIFVPGGHGALIGLPESQDVAAALQWAIKNDRFVISLCHGPAAFLALRHGDNPLNGYSICAFPDAADKQTPEIGYMPGHLTWYFGEELKKMGMNIINDDITGRVHKDRKLLTGDSPFAANALGKLAAQEMLAAYAG

Specifica

Numero di accesso NP_416476
Concentrazione 1 mg/mL
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Liquid
ID gene (immissione) 946481
Peso molecolare 33.3kDa
Nome hchA (Escherichia coli) Recombinant Protein
Metodo di preparazione Escherichia coli expression system
Metodo di purificazione Conventional Chromatography
Analisi di controllo qualità Loading 3 ug protein in 15% SDS-PAGE
Quantità 100 μg
Immunogeno MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMTVQTSKNPQVDIAEDNAFFPSEYSLSQYTSPVSDLDGVDYPKPYRGKHKILVIAADERYLPTDNGKLFSTGNHPIETLLPLYHLHAAGFEFEVATISGLMTKFEYWAMPHKDEKVMPFFEQHKSLFRNPKKLADVVASLNADSEYAAIFVPGGHGALIGLPESQDVAAALQWAIKNDRFVISLCHGPAAFLALRHGDNPLNGYSICAFPDAADKQTPEIGYMPGHLTWYFGEELKKMGMNIINDDITGRVHKDRKLLTGDSPFAANALGKLAAQEMLAAYAG
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C for 1-2 weeks. For long term storage store at -20°C or -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Status giuridico RUO
Alias gene ECK1963/JW1950/yedU/yzzC
Nome comune hchA
Simbolo del gene hchA
Specie E. coli
Tag proteine His
Sistema di espressione Escherichia coli expression system
Forma Liquid
Purity or Quality Grade >95% by SDS-PAGE
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato