missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDAC-IN-3, MedChemExpress

Codice prodotto. 16427716
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16427716

Marca: Medchem Express HY19772

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.

HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.

Specifica

Materiale o nome chimico HDAC-IN-3
Forma fisica Solid
CAS 1018673-42-1
Colore Earth Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H33N3O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (123.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](NCC1=CN=C(CCC(NO)=O)C=C1)C2CCCCC2)OC3CCCC3
Molecular Weight (g/mol) 403.52
Peso formulazione 403.52
Percent Purity 99.41%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato