missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ HDAC5 Antibody Blocking Peptide
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Specifica
Specifica
| Gene ID (Entrez) | 10014 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Da utilizzare con (applicazione) | This peptide is useful as a blocking peptide for NBP2-03988. For further blocking peptide related protocol, click here . |
| Alias gene | Antigen NY-CO-9, EC 3.5.1.98, FLJ90614, HD5, histone deacetylase 5, KIAA0600, NY-CO-9 |
| Simbolo del gene | HDAC5 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Research Category | Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific |
| Tampone di conservazione | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto