Learn More
Novus Biologicals™ HDAC7 Antibody Blocking Peptide
Codice prodotto. 18425801 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. 18425801
Marca: Novus Biologicals™ NBP203978PEP
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene ID (Entrez) 51564
Concentrazione 1 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Da utilizzare con (applicazione) This peptide is useful as a blocking peptide for NBP2-03978. For further blocking peptide related protocol, click here .
Alias gene DKFZP586J0917, EC 3.5.1.98, HD7, HD7A, HDAC7AFLJ99588, histone deacetylase 7, Histone deacetylase 7ADKFZp586J0917
Simbolo del gene HDAC7
Quantità 0.1 mg
Research Category Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific
Tampone di conservazione Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.