missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HDLBP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 15406-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The function of this protein remains unknown.Specifica
| HDLBP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| HDLBP | |
| HBP, HDL binding protein, HDLBP, PRO2900, VGL, Vigilin | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 110611, 3069, 64474 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
| 0.55 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q00341, Q8VDJ3, Q9Z1A6 | |
| Hdlbp | |
| HDLBP Fusion Protein Ag7666 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto