Learn More
Kartell™ Imbuto analitico in polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 mL
350 mL
700 ml
1250 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
27 mm
37mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150 mm
183 mm
Altezza (sistema metrico):
56.3 mm
63.4 mm
79 mm
112 mm
161.5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115 mm
140 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 5
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Analytical Funnels are designed specifically for analytical chemistry.
- Takes standard size filter paper
- 60° angled sides with internal and external ribs to speed filtration and avoid pressure lock
- Withstands temperatures up to 135°C for short periods
- Autoclavable at 121°C for 20min
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 150 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 700 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 238 mm |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 115 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 135 °C |