Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Sacche in HDPE per rifiuti a rischio biologico
Codice prodotto. 11957165 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Materiale:
HDPE (polietilene ad alta densità)
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 11957165
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ 0649406
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I sacchetti per lo smaltimento di rifiuti a rischio biologico in polipropilene ad alto impatto extra forte offrono protezione da strappi e fuoriuscite pericolose. I sacchetti per rifiuti a rischio biologico in HDPE Bel Art™ sono stampati con il simbolo di rischio biologico standard e protocolli di sicurezza in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
  • Hanno superato i test di resistenza agli strappi ASTM 1709 e di impatto con dardo ASTM 1922
  • Impieghi extra-pesanti; miscela di polimeri dallo spessore di 0.05 mm (2 mil)
  • Autoclavabile a 135 °C (275 °F)
  • Con indicatore di sterilizzazione che diventa più scuro se esposto alla sterilizzazione a vapore per 20 minuti
  • Disponibili misure extra large, chiamare per richiedere un preventivo
Specifica
Autoclavabile
Colore Rosso
Monouso
Materiale HDPE (polietilene ad alta densità)
Spessore (sistema metrico) 50 μm
Larghezza (sistema metrico) 790 mm
Altezza (sistema metrico) 960 mm
Product Type Sacchetto per rifiuti a rischio biologico