Learn More
SymLine Safety Waste Caps & sistema di ventilazione
Click to view available options
Size:
GL 45, GL 25
GL45
S60/61
Include:
2 x raccordi PFA per capillari con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
4 x raccordi PFA per capillari con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1 x connettore per tubi con (ID) 5,0 - 11,5mm
4 x raccordi in PFA per capillari con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
7 x raccordi PFA per capillari con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm
Controllo elettronico del livello di riempimento per il montaggio del tavolo di collegamento
Lancia di riempimento immersa, connettore per filtro di scarico, HDPE elettrostatico conduttivo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SymLine System |
| Include | 7 x raccordi PFA per capillari con (OD) 1,6/2,3/3,2 mm |
| Materiale | PTFE |
| Size | GL45 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistema di smaltimento dei rifiuti |
| Tipo | Safety Waste Cap |