Learn More
Kautex™ HDPE Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Optimized handle for safe and comfortable handling.
- Recessed labelling field with sizes 1000 and 2500 mL.
- GL 45 neck, three different types of closures available
- leakproof
- Optimized handle for safe and comfortable handling
- UN approved for liquids
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2500 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28.7 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Packaging, Sending Samples, Transport, Mailing and Storage |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 25/Cs. |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 1 Ea. |
| Altezza (sistema metrico) | 294 mm |
| Product Type | Storage Bottle |
| Vedi altri risultati |