Learn More
Semadeni™ Flacone in HDPE
Click to view available options
:
Capacity: 6L; Height: 250mm; Includes: Black dense cap and plastic carrying handle
Descrizione
- Available in different capacities
- Square in shape
- With plastic carrying handle and closure
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 1.5 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 6 l |
| Certificazione/Conformità | Conformità UN |
| Colore | Naturale |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasporto di merci pericolose |
| Altezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Include | Tappo nero opaco e maniglia di trasporto in plastica |
| Materiale | HDPE |
| N. per confezione | Confezione da 1 |
| Product Type | Bottiglia |
| Vedi altri risultati |