Learn More
Brand™ Bottiglie rettangolari in HDPE con imboccatura larga
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4000 ml
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from translucent HDPE.
- Tamper-proof polypropylene closure includes sealing cone with press-off retaining ring.
- Rectangular shape saves space on tight counters, benches, and cabinets.
- Ideal for use as a storage container.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Dimensioni (L x P x A) | 45 x 45 x 101 mm |
| Include | Anello di tenuta rimovibile |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 45mm |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 32 |
| Colore chiusura | Blu |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |