Learn More
Brand™ Bottiglie rettangolari in HDPE con imboccatura larga
Codice prodotto. 11653129 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4000 ml
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11653129
Marca: Brand™ 130424
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In HDPE traslucido. I flaconi quadrati in HPDE con imboccatura larga BRAND™ offrono un ingombro ridotto su contatori, banchi e armadi stretti. La chiusura antimanomissione in polipropilene comprende un cono sigillante con anello di tenuta rimovibile. Ideali come contenitori per la conservazione.
  • Manufactured from translucent HDPE.
  • Tamper-proof polypropylene closure includes sealing cone with press-off retaining ring.
  • Rectangular shape saves space on tight counters, benches, and cabinets.
  • Ideal for use as a storage container.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1500 ml
Colore Semitrasparente
Dimensioni (L x P x A) 111 x 111 x 209 mm
Include Anello di tenuta rimovibile
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 111 mm
Larghezza (sistema metrico) 111 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 80
Colore chiusura Blu
Closure Included
Bocca Larga
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 209 mm
Product Type Square Bottle
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Screw Cap with Sealing Cone