Learn More
Vitlab™ Cestello in HDPE
Codice prodotto. p-8000501
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
Diametro (sistema metrico) esterno:
250 mm
290 mm
Altezza (sistema metrico):
240 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10027850
Marca: Vitlab™ 96093
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In HDPE per garantire resistenza e durata. I cestelli in HDPE VITLab™ sono ideali per la conservazione e il trasporto di grandi volumi di liquidi.
  • White
  • Without spout
  • 1L graduations
  • Stable handle with reinforcement in the middle for comfortable carrying
  • Lids ordered separately
Specifica
Product Type Portaprovette
Capacità (sistema metrico) 5 l
Graduazioni
Materiale HDPE
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) esterno 250 mm
Dimensions H 240 mm
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Quantità 1 ciascuno