Learn More
Kautex™ HDPE, Carboy
Click to view available options
:
Capacity: 25L
Descrizione
- Natural color
- Blue printed graduation markings
- Screwed-on closure
- Available with stop cock that comes with an yellow dust cap (dust cap does not seal the carboy)
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 6.6 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 25 L |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 275 mm |
| Graduazioni | Yes |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 5/Cs. |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Product Type | Carboy |