Learn More
Cole-Parmer™ Reti a maglia chiusa in HDPE
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
102 - 152mm
152 to 203 mm
16 to 25 mm
25 to 51 mm
32 to 41 mm
51 - 102mm
64 to 76 mm
Descrizione:
Close-Mesh Poly-Net
Heavy-Gauge Poly-Net
Rete a maglia chiusa
Colore:
Blu
Giallo
Marrone
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Prolong the life of all types of glassware with HDPE protective netting. Poly-NetTM HDPE Protective Netting fits snugly over laboratory glassware to reduce breakage and safeguard against flying glass.
Use 1/4" to 5/8" diameter sizes for smaller instruments (thermometers, pipettes, electrodes, tubes, syringes, and small bottles). Use 1" to 10" diameter sizes for bottles, flasks, beakers, funnels, desiccators, and columns. Heavy-gauge poly-net is more rigid than close-mesh poly-net; use when extra protection is needed.
- Tough, resilient HDPE netting
- Available in rolls of ten
- Different diameters to fit most vessels
- Easily cut to needed length
- Maximum temperature is 125°F (51°C)
Specifica
Specifica
| Tipo | Protective Netting |
| Colore | Rosso |
| Diametro (sistema metrico) interno | 51 - 102mm |
| Temperatura (sistema metrico) max | 80 °C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protezione extra |
| Modello | 0291-ROSSO |
| Quantità confezione | 1 ciascuno |
| Descrizione | Rete a maglia chiusa |
| Da utilizzare con | Per bottiglie, beute, becher, imbuti, essiccatori e colonne |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 50 m |
| Vedi altri risultati |