Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
Codice prodotto. p-7085909 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Matrice:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Size:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
280.4 x 120.8 x 81.6 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto:
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16685834
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
  • Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
  • Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
  • Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
  • Square wells and three deck levels help keep tubes secure
  • Autoclavable
  • Slotted Bottom Support
Specifica
Product Type Tube Rack
Matrice 3 x 8
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes
Materiale HDPE-coated Wire
Posizioni 1
Forma Rectangular, Rounded Corners
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
N. per custodia 24
N. per confezione 1
Size 273 x 105 x 80 mm
Dimensioni (L x P) 273 x 105 mm
Dimensioni (L x P x A) 273 x 105 x 80 mm
Lunghezza (sistema metrico) 273 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.70 in.
Larghezza (sistema metrico) 105 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.10 in.
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.20 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 20-25 mm