Learn More
Heathrow Scientific™ HDPE Coated Wire Tube Rack, Blue
Codice prodotto. p-7193571 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Matrice:
2 x 6
6 x 12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16360686
Marca: Heathrow Scientific™ HS120085
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The HDPE Coated Wire Rack is a durable racks for transport or sample handling.
  • Chemically-resistant
  • Good to temperatures down to -40°C
  • Autoclavable
  • Rack suitable for bijou bottles and low-profile tubes up to 25 mm dia.
  • Mesh bottom support
Specifica
Product Type Wire Frame Tube Rack
Descrizione HDPE Coated Wire Tube Rack
Matrice 2 x 6
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità Tubes
Materiale HDPE-coated Wire
Posizioni 12
Forma Rectangular, Rounded Corners
Ripiani None
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Tubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bijou Bottles and Low-profile Tubes up to 25 mm dia.
Modello HS120085
N. per custodia 96/Cs.
N. per confezione 1 Ea.
Imballaggio Cellophane Wrap
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -40°C
Dimensioni (L x P x A) 17.6 x 6.76 x 3.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 17.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.93 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.76 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.66 in.
Altezza (sistema metrico) 3.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.26 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 25 mm