Learn More
SCAT Vasca di raccolta
Codice prodotto. 10222480 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10.5 L
12 L
23 L
24 L
Colore:
Bianco
Nero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10222480
Marca: SCAT 117986
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SCAT vasche di raccolta contengono in modo sicuro i prodotti chimici in caso di perdite o tracimazione del contenitore.
  • Adatto per un'ampia varietà di contenitori
  • Raccogliere i liquidi pericolosi in caso di tracimazione o perdita del contenitore.
  • Disponibile con inserto di base per mantenere le taniche sempre pulite e asciutte.
  • Opzionalmente disponibile in materiale elettricamente conduttivo
  • Realizzato in PE-HD o PE-HD-ec
  • Elevata resistenza chimica
Specifica
Capacità (sistema metrico) 24 L
Dimensioni (L x P x A) Interne: 415 x 295 x 200 mm - esterne: 490 x 365 x 240 mm
Descrizione Vassoio di raccolta con inserto di base, PE-HD a conduzione elettrostatica, dimensioni (L x A x P): 295 x 200 x 415 mm (interno), dimensioni (L x A x P): 365 x 240 x 490 mm (esterno)
Colore Nero
Altezza (sistema metrico) (Intérieur) 200 mm, 240 mm (extérieur)
Lunghezza (sistema metrico) (Intérieur) 415 mm, 490 mm (extérieur)
Materiale HDPE
Tipo Vassoio da collezione
Larghezza (sistema metrico) (Intérieur) 295 mm, 365 mm (extérieur)
Da utilizzare con Tanica rifiuti
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione di sostanze pericolose
Include Inserto base
Quantità 1 ciascuno
Finitura PE-HD elettricamente dissipativo
Forma Forma rettangolare
Autoclavabile Non autoclavabile