Learn More
SCAT Vasca di raccolta
Codice prodotto. 10282710 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10.5 L
12 L
23 L
24 L
Colore:
Bianco
Nero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10282710
Marca: SCAT 117984
SCAT vasche di raccolta contengono in modo sicuro i prodotti chimici in caso di perdite o tracimazione del contenitore.
  • Adatto per un'ampia varietà di contenitori
  • Raccogliere i liquidi pericolosi in caso di tracimazione o perdita del contenitore.
  • Disponibile con inserto di base per mantenere le taniche sempre pulite e asciutte.
  • Opzionalmente disponibile in materiale elettricamente conduttivo
  • Realizzato in PE-HD o PE-HD-ec
  • Elevata resistenza chimica
Specifica
Capacità (sistema metrico) 23 L
Dimensioni (L x P x A) Interno: 290 x 200 x 385 mm, esterno: 340 x 210 x 465 mm
Descrizione Vassoio di raccolta, PE-HD, dimensioni (L x A x P): 290 x 200 x 385 mm (interno), dimensioni (L x A x P): 340 x 210 x 465 mm (esterno)
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Lunghezza (sistema metrico) 465 mm
Materiale HDPE
Tipo Vassoio da collezione
Larghezza (sistema metrico) 340 mm
Da utilizzare con Tanica rifiuti
Da utilizzare con (applicazione) Manipolazione di sostanze pericolose
Quantità 1 Ogni
Forma Forma rettangolare
Autoclavabile Non autoclavabile