Learn More
SCAT Vasca di raccolta
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10.5 L
12 L
23 L
24 L
Colore:
Bianco
Nero
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Adatto per un'ampia varietà di contenitori
- Raccogliere i liquidi pericolosi in caso di tracimazione o perdita del contenitore.
- Disponibile con inserto di base per mantenere le taniche sempre pulite e asciutte.
- Opzionalmente disponibile in materiale elettricamente conduttivo
- Realizzato in PE-HD o PE-HD-ec
- Elevata resistenza chimica
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 12 L |
| Dimensioni (L x P x A) | Interno: 300 x 200 x 200 mm - Esterno: 325 x 225 x 215 mm |
| Descrizione | Vassoio di raccolta, PE-HD a conduzione elettrostatica, dimensioni (L x A x P): 200 x 200 x 300 mm (interno), dimensioni (L x A x P): 225 x 215 x 325 mm (esterno) |
| Colore | Nero |
| Altezza (sistema metrico) | (Intérieur) 200 mm, 215 mm (extérieur) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 325 mm |
| Materiale | HDPE |
| Tipo | Vassoio da collezione |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 (Intérieur), 225 mm (extérieur) |
| Da utilizzare con | Tanica rifiuti |
| Vedi altri risultati |